Learn More
Agilent BioTek Système complet de distribution / récupération de déchets à haut débit
Fournit une alimentation et un confinement des déchets avec une efficacité d’évacuation optimale pour les microplaques à 384 puits et à 1536 puits
Marque: Agilent BioTek 7100752
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comprend un système complet de récupération des déchets à haut débit et un système complet de distribution
- 115 V/230 V
Spécification
Ensemble de pompe à vide à haut débit 115 V, ensemble à vide avec ensemble de détection de niveau avec flacons de 10 L, système de distribution complet avec flacons de 10 L | |
115/230 V | |
Système complet de distribution / récupération de déchets à haut débit | |
EL406, Laveur de microplaque ELx 405 |