Learn More
Agilent BioTek Empileur de microplaques automatisé BioStack
Tienda Agilent BioTek Productos
Descripción
Includes
One instrument integration kit, communication cable, operator manual, microplate pedestal for storage stack loading and unloading, maintenance kit.
Le chargeur de microplaques BioTek BioStack est un chargeur de microplaques compact et polyvalent, compatible avec les laveurs, les distributeurs, les lecteurs de plaques et les systèmes d’imagerie Agilent BioTek. Les vitesses d’échange rapide des plaques permettent d’augmenter le débit, d’améliorer l’efficacité et d’accroître la productivité
BioStack peut accueillir des flux de travaux de dosage pour des plaques de 24 à 1 536 puits. Les lames de microscope peuvent être empilées pour l’imagerie à l’aide des supports de lames personnalisés BioTek. Le BioTek BioStack 4 est un chargeur de microplaques à retrait de couvercle, automatisant la manipulation de microplaques à couvercle pour les dosages cellulaires sensibles, pour une automatisation complète sans intervention.
Certifications
Marquage CE ; homologation ETL
Especificaciones
Especificaciones
| Hertz | 50/60 Hz |
| Tension | 100/240 V |
| Operating Temperature Range (Metric) | 18 à 40°C |
| Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
| Profondeur (impériale) | 20,7 in |
| Profondeur (métrique) | 52,6 cm |
| Capacité | Les piles de 10, 30 et 50 plaques sont amovibles et interchangeables ; plaques à 96 et 384 puits : Jusqu’à 50 plaques ; plaques à 1 536 puits : Jusqu’à 75 plaques |
| Humidité | 10 à 85% |
| Comprend | Un kit d’intégration d’instrument, câble de communication, manuel d’utilisation, socle pour microplaques pour le chargement et le déchargement du chargeur de plaques, kit d’entretien |
| Type de microplaques | Plaques à 96, 384 et 1536 puits norme ANSI/SBS et profil bas, hauteur maximale de plaque de 14,6 mm |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.