Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour tubes de rotor BIOShield™ 720
Améliorer la faculté d’adaptation de votre rotor avec des adaptateurs de tube 720 Thermo Scientific™ BIOShield™, présentant différents tailles de tube.
Marque:  Thermo Scientific™ 75003820
Code produit. 10555284
  • 559.79€ / 4 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Améliorez la polyvalence de votre rotor avec les adaptateurs pour tubes Thermo Scientific™ BIOShield™ 720, qui conviennent à de nombreuses tailles de tubes. Ces adaptateurs sont à utiliser avec le rotor à godets oscillants haute vitesse BIOShield 720.
  • Capacité maximale du tube : 4 × 150 ml
  • Dia. ext. maximal × L : 50 × 122mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Starstedt 15 ml