Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour tubes de rotor BIOShield™ 720
Améliorer la faculté d’adaptation de votre rotor avec des adaptateurs de tube 720 Thermo Scientific™ BIOShield™, présentant différents tailles de tube.
Marque: Thermo Scientific™ 75003677
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Améliorez la polyvalence de votre rotor avec les adaptateurs pour tubes Thermo Scientific™ BIOShield™ 720, qui conviennent à de nombreuses tailles de tubes. Ces adaptateurs sont à utiliser avec le rotor à godets oscillants haute vitesse BIOShield 720.
- Capacité maximale du tube : 4 × 150 ml
- Dia. ext. maximal × L : 50 × 122mm
Spécification
Adaptateur pour tubes à rotor | |
50 ml | |
50 ml |
Conique | |
Conique 50 ml |