Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour tubes de rotor BIOShield™ 720
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
10 ml
15 ml
5/7 ml
50 ml
Flacon à bouchon à vis en polypropylène de 180 ml
Microtube conique 1,5/2 ml
Tube Sarstedt de 15 ml
Tube ouvert à fond rond de 100 ml
Tube ouvert à fond rond de 150 ml
Tube ouvert à fond rond de 5/7 ml
Tube universel de 25 ml
Tube à fond rond DIN de 25 ml
Tube à fond rond DIN de 50 ml
Conditionnement:
4 pièces
Description
Améliorez la polyvalence de votre rotor avec les adaptateurs pour tubes Thermo Scientific™ BIOShield™ 720, qui conviennent à de nombreuses tailles de tubes. Ces adaptateurs sont à utiliser avec le rotor à godets oscillants haute vitesse BIOShield 720.
- Capacité maximale du tube : 4 × 150 ml
- Dia. ext. maximal × L : 50 × 122mm
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur pour tubes à rotor |
| Type de tube | Tube de prélèvement sanguin 5/7 ml |
| Capacité | 5/7 ml |