Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants BIOShield™ 1000
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Centrifugez en toute sécurité les tubes d’usage fréquent utilisés jusqu’à 7164 x g en conditions d’étanchéité grâce au rotor à godet oscillant Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A.
Centrifugez en toute sécurité les tubes d’usage fréquent utilisés jusqu’à 7164 x g en conditions d’étanchéité grâce au rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A.
Corps de rotor, carénage, nacelles, couvercle étanche et manuel d’utilisation du rotor
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R
Recommandé dans les cas suivants :
Séparations des constituants du sang, culture cellulaire et applications microbiologiques
Informations de commande :
Les adaptateurs de tube, disponibles en jeu de quatre unités, sont vendus séparément. Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Spécification
Spécification
| Description | Rotor à godets oscillants BIOShield 1000A avec bague antifriction Slide Coat |
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | 4 x 250 mL |
| FCR max. | 7,164 ×g |
| Vitesse max. | 6 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 178 mm |
| Longueur max. du tube | 130 mm |
| Diamètre max. du tube | 63 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F |
| Angle | 90° |
| Afficher plus |