Learn More
Cole-Parmer™ Agitateurs biologiques
Les agitateurs biologiques Techne™ se composent d'une plateforme d'agitateur en acier inoxydable avec des marquages pour les récipients de culture et sont conçus pour les environnements d’incubation jusqu’à 40°C et 95% d’humidité.
Marque:  Cole-Parmer™ 21837-04
4250.88 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24299" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12987276
  • 4775.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plage de vitesses allant de 0 à 80 tr/min.
  • Démarrage et arrêt doux pour une accélération et une décélération lentes
  • Option de réglage d'intervalle
Spécification
Spécification
0 à 80 tr/min
Acier inoxydable
110/230 V
90 x 530 x 595 mm (H x l x P)
90 mm
530 mm
50/60 Hz
MCS-104XL
Agitateur biologique
13,5 kg
4
1 L
2 W
3.5 in.
20.9 in.
230/110 V, 50/60 Hz, 2 W
EN 61326-1:2006, EN 61010-1:2001, EN 61010-2-051:2003
Démarrage progressif avec accélération de 20 secondes / arrêt progressif avec décélération de 20 secondes
11,5 kg