Learn More
Cole-Parmer™ Agitateurs biologiques
Les agitateurs biologiques Techne™ se composent d'une plateforme d'agitateur en acier inoxydable avec des marquages pour les récipients de culture et sont conçus pour les environnements d’incubation jusqu’à 40°C et 95% d’humidité.
Marque: Cole-Parmer™ 21837-03
2717.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24299" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plage de vitesses allant de 0 à 80 tr/min.
- Démarrage et arrêt doux pour une accélération et une décélération lentes
- Option de réglage d'intervalle
Spécification
0 à 80 tr/min | |
Acier inoxydable | |
110/230 V | |
90 x 250 x 365 mm (H x l x P) | |
90 mm | |
250 mm | |
50/60 Hz | |
À utiliser avec les flacons et récipients de culture Stuarttrade ; (modèles : F7609, F7610, F7690, F7987, F7689, F7608) | |
Démarrage progressif avec accélération de 20 secondes / arrêt progressif avec décélération de 20 secondes | |
4,1 kg |
4 | |
1 L | |
2 W | |
3.5 in. | |
9.8 in. | |
230/110 V, 50/60 Hz, 2 W | |
EN 61326-1:2006, EN 61010-1:2001, EN 61010-2-051:2003 | |
MCS-104S | |
Agitateur biologique | |
5,3 kg |