Learn More
Cole-Parmer™ Agitateurs biologiques
Les agitateurs biologiques Techne™ se composent d'une plateforme d'agitateur en acier inoxydable avec des marquages pour les récipients de culture et sont conçus pour les environnements d’incubation jusqu’à 40°C et 95% d’humidité.
Marque:  Cole-Parmer™ 21837-01
Code produit. 11533789
  • 2740.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La fonction de démarrage/arrêt progressif permet une accélération et une décélération lentes de l'agitateur, évitant ainsi une turbulence excessive dans le milieu de culture et éliminant les dommages cellulaires. Utilisez le mode d'agitation à intervalles pendant la phase de fixation pour réduire davantage l'agitation du milieu ou lors de la culture de cellules particulièrement fragiles. Les agitateurs ne créent pratiquement aucune chaleur, ce qui les rend adaptés à une utilisation dans les incubateurs et les chambres froides.
Les récipients de culture intègrent une conception de base unique qui, avec l'agitateur à extrémité bulbe, fait en sorte que les cellules sont soulevées dans la suspension aux vitesses les plus basses possibles. Cette agitation douce favorise des rendements cellulaires élevés en empêchant le cisaillement cellulaire. Commandez séparément les récipients de culture cellulaire Techne.
Spécification
Spécification
0 à 80 tr/min
Acier inoxydable
110/230 V
90 x 140 x 400 mm (H x l x P)
90 mm
140 mm
50/60 Hz
Démarrage progressif avec accélération de 20 secondes / arrêt progressif avec décélération de 20 secondes
3 kg
2
500 mL
2 W
3.5 in.
5.5 in.
230/110 V, 50/60 Hz, 2 W
MCS-102L
Agitateur biologique
4,2 kg