Learn More
Erlab Biological PCR Workstation Captair Bio
This non-vented biological PCR workstation Captair Bio is designed to fit any space, ERLAB’s biological PCR workstation is installed quickly and simply.
sur devis
Spécification
Type de produit | Ductless Filtering Fume Hood |
---|---|
Matériau | Corrosion Resistant Electro-galvanized Steel, Antiacid Polymer Coating |
Tension | 110/230 V |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30245769
|
Erlab
AE206 |
320 |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30245770
|
Erlab
AE606 |
321 |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30245765
|
Erlab
AE616 |
391 |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This non-vented biological PCR workstation Captair Bio is designed to fit any space, ERLAB’s biological PCR workstation is installed quickly and simply.
- Safety standards: NF EN 61010
- CE Marking
- Dimensions (mm): Internal: L 765 x D 630 x H 440 (usable height of the work surface) -External: L 825 x D 630 x H 622
- Voltage / Frequency (V-Hz) 110-230 V / 50-60 Hz
- Power consumption (W) 25
- Decibel level (dBA) < 40
- Side and front panels: 10 mm thick synthetic glass is designed to protect users from harmful UV rays and beta; emitted from radioactive isotopes such as: T(3H), 14C, 32P
- Structure: Corrosion resistant electro-galvanized steel coated with anti-acid polymer
- Filtration module is made with injected polypropylene
- Worktop Stainless steel 304 L / TRESPA™ TopLab PLUS
- Bactericidal UV Lights: 15 W - Wavelength : 254 nm / 0.08 mJ/ s/cm2
- Internal lighting : Compact fluorescent lighting - 18 Watts - IP 67 / 500 Lux
- Side panel utility ports: For allow electrical cables and/or fluid lines to enter the enclosure with ease - 2 per unit
- Light button
- Particle sensor
- Benches: Rolling cart (Mobicap) or fixed bench (Benchcap)
- Shelves: Internal metal sliding shelf (only for Benchcap)
- Network connection
Spécification
Ductless Filtering Fume Hood | |
Corrosion Resistant Electro-galvanized Steel, Antiacid Polymer Coating | |
110/230 V |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Erlab Biological PCR Workstation Captair Bio