Learn More
IBA Lifesciences Solution de blocage de biotine BioLock
La solution de blocage de la biotine IBA GmbH™ BioLock est une solution prête à l’emploi et économique pour l’élimination de biotine libérée du surnageant de culture cellulaire.
Marque: IBA Lifesciences 2-0205-250
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
BioLock est une solution de blocage de la biotine prête à l’emploi qui contient l’avidine, protéine de liaison à la biotine tétramérique. BioLock empêche la liaison de la biotine et des protéines biotinylées à Strep-Tactin™ or Strep-Tactin™XT, alors que la liaison de Twin-Strep-tag™ et Strep-tag™II n’est pas influencée.La biotine et/ou les protéines biotinylées peuvent réduire la capacité de liaison de Strep-Tactin™ et de Strep-Tactin™XT. Elles sont présentes dans les lysats cellulaires et les milieux de culture cellulaire, en particulier dans les cellules de mammifères ou d’insectes. Ainsi, si les protéines hybrides Twin-Strep-tag™ et Strep-tag™II provenant d’extraits ou de milieux contenant de la biotine sont destinées à être purifiées par chromatographie d’affinité Strep-Tactin™ ou Strep-Tactin™XT, la biotine doit être masquée en ajoutant BioLock avant l’application sur la résine.
Spécification
250 ml | |
Activité : >70 U/ml | |
Solution de blocage |
Usage exclusivement réservé à la recherche.