Learn More
Thermo Scientific™ Plaques Microwell et boîtes multi-puits BioLite
Réalisez des procédures générales de culture cellulaire plus économiquement grâce aux plaques traitées pour culture cellulaire Thermo Scientific™ BioLite, garanties stériles, apyrogènes et non cytotoxiques.
57.22€ - 71.15€
Spécification
Certifications/Conformité | Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards Institute (ANSI) (ANSI / SBS 1-2004) |
---|---|
Couleur | Transparent |
Stérilité | Stérile |
Traitement de surface | Culture cellulaire |
Code produit | Marque | Nbre de puits | Surface de culture | Volume (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de puits | Surface de culture | Volume (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11825275
|
Thermo Scientific™
130184 |
6 | 9,6 cm2 | 3 mL |
59.10€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11889684
|
Thermo Scientific™
130185 |
12 | 3,8 cm2 | 2 mL |
61.40€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11315890
|
Thermo Scientific™
130186 |
24 | 1,9 cm2 | 1 ml |
66.75€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11820765
|
Thermo Scientific™
130187 |
48 | 0,75 cm2 | 0,5 mL |
66.75€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11835275
|
Thermo Scientific™
130188 |
96 | 0.32 cm² | 0,2 ml |
57.22€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11874235
|
Thermo Scientific™
930186 |
24 | 1,9 cm2 | 1 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Dotés d’une surface traitée par culture cellulaire standard, les produits Thermo Scientific BioLite sont une gamme limitée de récipients de culture cellulaire utilisés pour un grand nombre de types de cellules.
- Traitées pour la culture cellulaire
- Stériles
- Conformes aux normes USP de classe VI et non cytotoxiques
- Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards Institute (ANSI) (ANSI / SBS 1-2004) | |
Transparent | |
Stérile | |
Culture cellulaire |