Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes traitées de culture cellulaire BioLite
Réalisez des procédures générales de culture cellulaire plus économiquement grâce aux boîtes traitées pour culture cellulaire Thermo Scientific™ BioLite, garanties stériles, apyrogènes et non cytotoxiques.
65.10€ - 117.00€
Spécification
Matériau | Polyéthylène |
---|---|
Forme | Rond |
Stérilité | Stérile |
Traitement de surface | Culture cellulaire |
Type | Plaque de culture cellulaire |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11810765
|
Thermo Scientific™
130180 |
35 mm |
95.20€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11844335
|
Thermo Scientific™
130181 |
60 mm |
105.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11815275
|
Thermo Scientific™
130182 |
100 mm |
65.10€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11804125
|
Thermo Scientific™
130183 |
150 mm |
117.00€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Dotés d’une surface traitée par culture cellulaire, les produits Thermo Scientific BioLite sont une gamme limitée de récipients de culture cellulaire pour un grand nombre de types de cellules.
- Traitées pour la culture cellulaire
- Stériles
- Apyrogènes
- Conformes aux normes USP de classe VI et non cytotoxiques
Spécification
Polyéthylène | |
Stérile | |
Plaque de culture cellulaire |
Rond | |
Culture cellulaire | |
10 |