Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes traitées de culture cellulaire BioLite
Click to view available options
Diamètre (métrique):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Conditionnement:
120 pièces
200 pièces
500 pièces
Description
Dotés d’une surface traitée par culture cellulaire, les produits Thermo Scientific BioLite sont une gamme limitée de récipients de culture cellulaire pour un grand nombre de types de cellules.
• Traitées pour la culture tissulaire
• Stériles, conformément aux normes ISO 11137, SAL 10-6
• USP de classe VI et non cytotoxiques
• Apyrogènes
• Stériles, conformément aux normes ISO 11137, SAL 10-6
• USP de classe VI et non cytotoxiques
• Apyrogènes
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 ml (puits) |
| Surface de culture | 21,5 cm2 |
| Quadrillé | Not Gridded |
| Matériau | Polyéthylène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Type | Plaque de culture cellulaire |
| Volume (métrique) de travail | 5 ml |
| Nbre par carton | 500 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido