Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes traitées de culture cellulaire BioLite
Réalisez des procédures générales de culture cellulaire plus économiquement grâce aux boîtes traitées pour culture cellulaire Thermo Scientific™ BioLite, garanties stériles, apyrogènes et non cytotoxiques.
Marque: Thermo Scientific™ 130183
98.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21614" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 9.04500kg
Description
Dotés d’une surface traitée par culture cellulaire, les produits Thermo Scientific BioLite sont une gamme limitée de récipients de culture cellulaire pour un grand nombre de types de cellules.
• Traitées pour la culture tissulaire• Stériles, conformément aux normes ISO 11137, SAL 10-6
• USP de classe VI et non cytotoxiques
• Apyrogènes
Spécification
35 ml (puits) | |
Polyéthylène | |
Stérile | |
Plaque de culture cellulaire | |
120 | |
20 mm | |
150 mm |
148 cm2 | |
Ronde | |
Culture cellulaire | |
35 ml | |
10 | |
15,4 mm |