Learn More
Vilbert Lourmat™ CROSSLINKER BIOLINK 312NM irradiateur Bio-Link 254 nm
Marque:  Vilbert Lourmat™ 611110821
Code produit. 11771369
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Irradiateur Bio-Link 254nm
• Fixation de l'ADN
• Programmable
• Applications
• Fixation acides nucléiques sur membranes
• Photolésion d'ADN en gel d'agarose
• Sélection de la mutation RecA
• Digestion partielle par formation de dimères de thimine
• Elimination des contaminants PCR
• Stérilisation UV
• Programmation
• 2 modes de programmation: énergie ou temps
• Pour chaque mode, 9 programmes en mémoire et une entrée libre programmation
• Mémorisation de la dernière consigne d'irradiation
• Affichage numérique LED sur écran 14mm
• Fenêtre de contrôle traitée anti-UV
• Arrêt de l'irradiation en cas d'ouverture de la porte
• Contrôle L'éclairement UV est contrôlé en permanence par radiomètre
• L'irradiation s'arrête dès que la quantité d'énergie programmée a été reçue par la membrane, assurant ainsi une meilleure reproductibilité
• Bio-Link
Spécification
Spécification
Vilbert Lourmat Biolink UV Crosslinker
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Vilbert Lourmat™ CROSSLINKER BIOLINK 312NM irradiateur Bio-Link 254 nm > Wavelength: 312nm