Learn More
Thermo Scientific™ Rotor swing-out BIOLiner™
Centrifugez des échantillons à 3 500 tr/min grâce au rotor swing-out Thermo Scientific™ BIOLiner™.
Marque:  Thermo Scientific™ 75003668
1363.25 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 5.21630kg
Code produit. 10697615
  • 1435.00€ / 4 kits
En stock
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Centrifugez des échantillons à 3 500 tr/min grâce au rotor swing-out Thermo Scientific™ BIOLiner™.
Informations de commande :
Nacelles BIOLiner (75-003-668, jeu de 4) et couvercles de confinement biologique Thermo Scientific™ ClickSeal™ (75-003-669, jeu de 4) à commander séparément pour compléter le système. Joints toriques de rechange pour couvercles (75-003-688) et adaptateurs également vendus séparément. Porteurs de microplaques (50-036-70) et couvercles (75-003-689) également disponibles. Contactez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40, Multifuge™ X3/X3R, Megafuge 40/40R
Spécification
Spécification
BIOLiner Godet ( Ensemble de 4 )
4 x 750 mL
3 500 tr/min
10,5 cm
124 mm
90°
98 mm
balançant Bucket
2739 x G
20 cm
13307
Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F
Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, à Porton Down, Royaume-Uni