Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de prélèvement sanguin de 10 ml pour adaptateurs pour nacelles de rotor BIOLiner™
Code produit. p-4527822 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
10 ml
40 x 50 ml
5/7 ml
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 11814501
Marque: Thermo Scientific™ 75003671
Combinez ces adaptateurs de godet de rotor avec le godet de rotor BIOLiner pour obtenir un système complet.
Combinez les adaptateurs pour godets de rotor Thermo Scientific™ BIOLiner™ et le godet de rotor BIOLiner pour obtenir un système complet.
Informations de commande :
Des adaptateurs individuels et des emballages de flacons/adaptateurs sont proposés.
  • Plage de capacité : 3 L à 980 ml
  • Dimensions maximales du tube (dia. ext. x L) : 98 × 124mm
Inclut :
Le modèle 75-003-692 comprend un flacon à fond plat de 750 ml avec tous les adaptateurs ronds pour le godet rond TX-750 et quatre adaptateurs de flacons coniques Corning™ de 500 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur pour nacelle ronde
Type de tube Tube de prélèvement sanguin 5/7 ml
Capacité 5/7 ml
Diamètre max. du tube 14 mm
Longueur max. du tube 110 mm
Nb par paquet 4