Learn More
Sartorius™ Pipettes à volume fixe Biohit™ Proline™
Pipettes monocanal à volume fixe
Marque:  Sartorius™ 722020
179.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10768252
  • 221.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pipettes monocanal à volume fixe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,5 mu;l, 0,3%
Pointes Optifit, sans filtre, pointes à filtre
120 μl
Laboratoire
Auto
Pipette à volume fixe
Filtres Safe-Cone
Conçues spécialement pour le pipetage répétitif et longue durée afin de prévenir tout trouble des mains, des bras et des épaules lié au travail ou les microtraumatismes répétés (MTR).
1 unité
Produits chimiques
77 g
ISO 3696
Pointes Optifit, sans filtre, pointes à filtre
Autoclavable
1
Stérile
50 μl
Ergonomique
Laboratoires
lt; 0,20
15 mois
Nom du produit
Sartorius™ Pipettes à volume fixe Biohit™ Proline™ > Capacité : 50 μl ; poids : 77 g ; fixer manuellement ; précision : 0,5 μl