Learn More
Sartorius™ Pipettes à volume fixe Biohit™ Proline™
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2000 μl
5000 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pipettes monocanal à volume fixe
Spécification
Spécification
| Précision | 0.3 μl, 0.15 % |
| Certifications/Conformité | ISO 3696 |
| ClipTip | Pointes Optifit, sans filtre, pointes à filtre |
| Pointes compatibles | Pointes Optifit, sans filtre, pointes à filtre |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec | Laboratoire |
| Nombre de canaux | 1 |
| Programmabilité | Auto |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Pipette à volume fixe |
| Afficher plus |