Learn More
Sartorius™ Pipettes à volume fixe Biohit™ Proline™
Code produit. 10063481 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2000 μl
5000 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10063481
Marque: Sartorius™ 722004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pipettes monocanal à volume fixe
Pipettes monocanal à volume fixe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 0,8 mu;l, 0,8%
Certifications/Conformité ISO 3696
ClipTip Pointes Optifit, sans filtre, pointes à filtre
Pointes compatibles Pointes Optifit, sans filtre, pointes à filtre
Espacement de cônes réglable 10, 20 μl
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec Laboratoire
Nombre de canaux 1
Programmabilité Auto
Stérilité Stérile
Type Pipette à volume fixe
Volume (métrique) 10 μL
Type de filtre Filtres Safe-Cone
Type de doigt Ergonomique
À utiliser avec (application) Conçues spécialement pour le pipetage répétitif et longue durée afin de prévenir tout trouble des mains, des bras et des épaules lié au travail ou les microtraumatismes répétés (MTR).
À utiliser avec (équipement) Laboratoires
Quantité 1 unité
Reproductibilité lt; 0,20
Résistance Produits chimiques
Garantie 15 mois
Poids (métrique) 77 g