Learn More
Sartorius™ Pipettes mécaniques monocanal Biohit™ Proline
Idéales pour les universités et les collèges ou tout laboratoire cherchant un outil de manipulation des liquides fiable et économique. Les pipettes mécaniques monocanal Sartorius™ Biohit™ Proline sont des pipettes à gamme réglable qui peuvent être utilisées avec de nombreuses marques de pointes.
Marque: Sartorius™ 720080
258.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Poids léger avec une précision et une exactitude élevées pour une utilisation par les professionnels
- Large gamme de pipettes avec plages de volumes fixes ou réglables
- Réglage facile du volume grâce au mécanisme de butées à déclic
- Poignée détendue avec support ergonomique pour les doigts
- Réduction des risques de contamination grâce aux filtres Safe-Cone disponibles
- Compatibles avec de nombreuses pointes universelles, notamment les pointes Optifit et les pointes SafetySpace
- Codage couleur sur la pipette
- Entièrement autoclavable, avec seulement 3 pièces à nettoyer
- Conception plus ergonomique pour une force de pipetage moins élevée
Spécification
0,9, 1,2, 3 %, 04, 1, 2 % | |
Optifit | |
Laboratoire | |
1 | |
2 à 20 μl | |
Safe-Cone | |
Choix idéal pour les universités et les collèges ou tout laboratoire cherchant un outil de manipulation des liquides économique | |
1 unité | |
Produits chimiques |
ISO | |
Autoclavable | |
Proline Plus | |
Pipette mécanique | |
Effacer le volume | |
Ergonomique | |
Laboratoire | |
Oui |