Learn More
Socorex™ Micropipette Acura™ Electro 956.08
Légère et ergonomique, cette micropipette électronique multicanaux est livrée avec un certificat de contrôle qualité, des échantillons de pointes de pipettes Qualitips™ et des instructions d'utilisation. La micropipette Socorex™ Acura™ Electro 956.08 se recharge rapidement et bénéficie d'une longue autonomie de travail.
Marque: Socorex™ 956.08.200
Includes: Une pipette électronique, un certificat de contrôle qualité individuel et des instructions d'utilisation, un support de recharge de pipettes, un chargeur rapide avec adaptateur et cordon d'alimentation CA, une batterie supplémentaire et des échantillons de pointes de pipettes Qualitips.
Description
- Ergonomie exceptionnelle et conviviale.
- Léger.
- Programme d’auto-apprentissage facile, intuitif.
- Grand affichage, lecture réversible droite / gauche.
- Moteur contrôlé par microprocesseur.
- Système d’échange rapide, chargement rapide, bloc-batterie rechargeable longue durée.
- Éjection automatique des pointes.
- Compatible avec tout module volumétrique à canal unique.
Spécification
<± 0,9% - <± 0,6%, <0,6% - <0,25% | |
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, part 15 (electromagnetic compatibility), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (electrical safety), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) | |
8 | |
Micropipette électronique | |
LCD droite/gauche | |
1,0 μl | |
< 1,5Heures |
4,8V NiMH | |
Acura&trade ; 956 | |
Acura™ | |
10 à 200 μl | |
certificat QC, Qualitips&trade ; échantillons de pointes de pipettes et mode d'emploi, | |
1 unité | |
24 mois |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction