Learn More
Fisherbrand™ Biohazard Labels
Bright red fluorescent labels display the universal biohazard symbol for easy identification.
11.00€
Spécification
Type d’adhésif | Pressure-sensitive |
---|---|
Format | Label |
Matériau | Paper |
Type de produit | Biohazard Warning Tape |
À utiliser avec (application) | Biohazard |
Code produit | Marque | Quantité | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17825838
|
Fisherbrand™
|
500/Pk. | 3 in. | 7.62 cm | 2 in. |
11.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Bright red fluorescent labels display the universal biohazard symbol for easy identification.
- Hazard communication labels ensure safety and efficiency
- Identify equipment, containers, rooms, materials, experimental animals or combinations of these items that may contain potentially infectious agents
- Easy peel-off labels with pressure-sensitive adhesive
Use in accordance with applicable federal and state regulations.
Spécification
Pressure-sensitive | |
Paper | |
Biohazard |
Label | |
Biohazard Warning Tape |