Learn More
Heathrow Scientific™ Sachets pour l’élimination de matières présentant un risque biologique
Pour usage personnel ou général en laboratoire, disponibles en différentes tailles pour répondre à tous les besoins
Marque: Heathrow Scientific™ HS10323
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sac de collecte du matériel contaminé
- Symbole d’avertissement de risque biologique et précautions en anglais, espagnol et français imprimés sur le sac
- Inclut un indicateur qui s’assombrit une fois l’autoclavage effectué
- Autoclavable à 121°C (250°F)
- Jetable
- Le porte-sachet HS10044H est UNIQUEMENT destiné à une utilisation avec le sachet HS10320 2 L
Spécification
Benchtop Biohazard Disposal Bag | |
Autoclavable | |
40 l | |
Oui | |
Autoclave | |
Non stérile | |
500/boîte | |
63 mil | |
25 x 33 x 0,06 po | |
63,5 cm | |
83,8 cm | |
0,15 cm | |
0,04 kg |
Sachets pour l’élimination de matières présentant un risque biologique | |
10,57 gal | |
Rouge | |
Élimination des matériels contaminés | |
Polypropylène | |
1,6 mm | |
Boîte | |
25 x 33 po | |
25 in | |
33 in | |
0,06 in | |
0,08 lb |