Learn More
Heathrow Scientific™ Sachets pour l’élimination de matières présentant un risque biologique
Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Porte-sacs
Sachet de paillasse pour l’élimination de matières contaminées
Capacité (métrique):
2 L
9 l
19 L
40 l
Conditionnement:
1 pièce
200 pièces
500 pièces
Description
- Sac de collecte du matériel contaminé
- Symbole d’avertissement de risque biologique et précautions en anglais, espagnol et français imprimés sur le sac
- Inclut un indicateur qui s’assombrit une fois l’autoclavage effectué
- Autoclavable à 121°C (250°F)
- Jetable
- Le porte-sachet HS10044H est UNIQUEMENT destiné à une utilisation avec le sachet HS10320 2 L
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 5,02 gal. |
| Capacité (métrique) | 19 L |
| Couleur | Rouge |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Élimination des matériels contaminés |
| À utiliser avec (équipement) | Autoclave |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |
| Afficher plus |