Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ PI Tech Gloves
Sfoglia Tutto Molnlycke Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Descrizione
- Can be worn together with Biogel™ PI Tech Indicator™ Underglove to form a breach indication system
- Exceed industry standard for force at break, tensile strength and elongation
- Tested and cleared for use with chemotherapy agents
- Synthetic polyisoprene
- Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Certifications et labels de qualité
- Énergie renouvelable
- Recyclable
- Non toxique
Specifica
Specifica
Certifications/Conformité | ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420 |
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Accelerator Free | No |
AQL | 0.65 |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Finition externe | Lisse |
Finger Thickness (English) | 10.6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.27 mm |
Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Mölnlycke™ Biogel™ PI Tech Gloves >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto