Learn More
Étalon de biocarburant, SPEX CertiPrep™
Code produit. 11945084 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Code produit. 11945084
Marque: SPEX Certiprep BFS100Y
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
(S100 μg/g
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Biofuel Standard
Note relative au nom For Biodiesel Fuel Analysis
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 67784-80-9, 7704-34-9
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 99.99, 0.01
Noms d’analytes ou de composants Biodiesel B-100,Sulfur from Ammonium sulfate
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Certified Reference Material
Élément Biodiesel B-100, Sulfur from Ammonium sulfate
Solvent or Matrix B100
Industry Type Petrochemical Testing
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 μg/g
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire