Learn More
Cytiva Membrane Biodyne™ Plus
La membrane Biodyne Plus, comme la membrane Biodyne B, contient des surfaces de pores peuplées par une densité élevée de groupes d’ammonium quaternaire.
Marque:  Cytiva 60406
Code produit. 17184511
  • 561.00€ / 1 rouleau
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La membrane Biodyne Plus est recommandée pour les systèmes de détection qui produisent un fond élevé sur la membrane Biodyne B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rouleau
Nylon chargé positivement 6.6
30 cm x 3 m
Non stérile
0,45 μm
5,7 à 6,7 μm