Learn More
Cytiva Membrane Biodyne™ Plus
La membrane Biodyne Plus, comme la membrane Biodyne B, contient des surfaces de pores peuplées par une densité élevée de groupes d’ammonium quaternaire.
Marque: Cytiva 60404
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La membrane Biodyne Plus est recommandée pour les systèmes de détection qui produisent un fond élevé sur la membrane Biodyne B
Spécification
Disque | |
Nylon chargé positivement 6.6 | |
132 x 132 mm |
Non stérile | |
0,45 μm | |
5,7 à 6,7 μm |