Learn More
Cytiva Membrane Biodyne™ C
La membrane Biodyne C est chargée négativement et possède des surfaces de pores peuplées par une densité élevée de groupes carboxyles.
Marque: Cytiva 60336
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La membrane peut être dérivatisée en couplant les réactions avec ces groupes
- Elle est idéale pour les transferts en point inverses et la purification par affinité
Spécification
Rouleau | |
Nylon chargé négativement 6.6 | |
20 cm x 3 m |
Non stérile | |
0,45 μm | |
11 à 13 μm |