Learn More
Molecular Probes™ Biocytin Hydrazide
Hydrazide de biocytine
Marque: Molecular Probes™ B1603
272.84 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’hydrazide biocytine peut être utilisée comme traceur antérograde et transneuronal microinjectable qui peut être fixé avec des fixateurs à base d’aldéhyde. En outre, l’amine aliphatique primaire de cette molécule peut être couplée de manière réversible aux aldéhydes et cétones pour former une base de Schiff, qui peut être réduite à un dérivé d’amine stable par le borohydrure de sodium (NaBH4) ou le cyanoborohydrure de sodium (NaCNH3) pour former de nouvelles sondes. Les acides carboxyliques des protéines et d’autres biopolymères hydrosolubles peuvent être couplés à cette molécule en solution aqueuse à l’aide de carbodiimides hydrosolubles tels que l’EDAC (E2247).Spécification
Hydrazide de biocytine | |
Conserver à température ambiante. | |
Température ambiante |
25 mg | |
Biocytines | |
Biotine et autres haptènes |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.