Learn More
Corning™ Boîtes de culture traitées pour culture tissulaire, Collagène IV BioCoat™
GREENER_CHOICE
Produit conçu pour reproduire minutieusement les environnements in vivo et améliorer l’expression de la morphologie spécifique aux cellules
215.07€ - 242.60€
Spécification
Forme du fond Rond
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Traitement de surface Collagène Type IV
Type Plaque de culture cellulaire
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10142861
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Corning™
354416
60 mm
242.60€
20 pièces
Expédition estimée: 10-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10479392
Afficher les documents
Corning™
354459
35 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Les membranes microporeuses permettent la diffusion des ions, des protéines à masse moléculaire faible et d’autres substances aux surfaces cellulaires apicales et basolatérales, ce qui simule l’environnement naturel des cellules in vivo.
  • Source : Souris
  • Traitement pour culture tissulaire effectué
  • Produit non stérile
Pour l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
Spécification
Spécification
Rond
Rond
Plaque de culture cellulaire
Polystyrène
Collagène Type IV