Learn More
Corning™ Flacon au col incliné rectangulaire BioCoat™ Collagen IV
Produit conçu pour reproduire minutieusement les environnements in vivo et améliorer l’expression de la morphologie spécifique aux cellules. Les flacons de culture à col penché rectangulaires pour collagène IV Corning™ BioCoat™ sont idéaux pour les applications impliquant l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales.
Brand: Corning™ 354528
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
- BioCoat™ offre une solution supérieure pour l’adhérence et la croissance cellulaires améliorées d’une variété de cellules primaires et de cellules transformées dans des cultures exemptes de sérum ou contenant du sérum
- Les composants de la matrice sont appliqués en un revêtement uniforme, optiquement transparent
- Tous les lots ont fait l’objet de tests, qui ont révélé l’absence de bactéries et champignons ; les supports de culture cellulaire sont testés afin de déterminer leur capacité à favoriser l’adhérence maximale des cellules cérébelleuses granuleuses de rat
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Specifications
Phénolique | |
Pour l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales | |
Rectangulaires | |
Stérile | |
175 cm2 |
750 ml | |
Cannelé | |
Culture cellulaire | |
Bouchon de transfert aseptique |