Learn More
Ansell™ Tapis adhésif blanc BioClean Supatac™
Code produit. 15278318
Click to view available options
Dimensions (L x l):
91,44 x 114,3 cm (36 x 45 po)
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 15278318
Marque: Ansell™ STW3645
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le tapis adhésif blanc Ansell™ BioClean Supatac™ est fabriqué à partir de polyéthylène basse densité revêtu d’un adhésif acrylique antibactérien à base d’eau.
  • 30 couches numérotées
  • Adhésif acrylique à base d’eau antibactérien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001:2008 et EN 46002 ; traité dans un environnement certifié ISO Classe 5 par le NEBB
Dimensions (L x l) 91,44 x 114,3 cm (36 x 45 po)
Quantité 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
Épaisseur (métrique) 0,045 mm ± 0,005 mm
Couleur Blanc
Matériau LDPE
Entreposer dans un endroit frais et sec (≤40 °°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.