Learn More
Nitritex™ Masques faciaux à visière à boucle BioClean™ Clearview stériles
Click to view available options
:
Masques faciaux à visière à boucle BioClean™ Clearview stériles ; Longueur : 210 mm
Description
- Masque facial à visière stérile
- Efficacité de filtration des particules et des bactéries élevée
- Revêtement anti-buée
- Vision sans distorsion
- Conception à boucle avec fixation par clip pour un meilleur confort
- Stérile selon SAL 10-6
- Classe 10/ISO 4 et grade A des BPF de l’UE pour salle blanche
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cleanroom Face Mask |
| Couleur | Blanc |
| Fastening Type | Contours d’oreille avec fixation |
| Matériau | Polypropylène, polyéthylène |
| Dimensions | Universal |
| Stérilité | Stérile |
| Modèle | Masque combiné avec protection oculaire, VFM210 |
| Certifications / conformité (Europe) | ISO 2859, ISO 9001:2015, classe 10/ISO 4 et Grade A tel que défini dans les BPF de l’UE ; stérilisé aux rayons gamma SAL 10-6 |
| Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
| Contenu et stockage | Entreposer dans un endroit frais et sec (< 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente. Durée de conservation de 5 ans à partir de la date de fabrication. |
| Afficher plus |