Learn More
Ansell™ Manchon RABS / isolant en nitrile stérile BioClean™
Click to view available options
Taille du port (impériale):
de 12 à 14 po
de 6 à 8 po
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
Description
- Testée à 100 % contre les fuites d’eau (avant d’être guillotinée).
- Convient à une utilisation avec une large gamme de systèmes de manchette.
- Triple emballage.
- Compatible avec l’autoclave - manchette uniquement.
Spécification
Spécification
| ASTM F739 | Non |
| Certifications / conformité (Europe) | ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Chlorinated | Oui |
| Procédure de nettoyage | Lavage de DI |
| Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 et grade A des BPF de l’UE |
| Contenu et stockage | Conserver dans un endroit frais et sec (< 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente. |
| Description | Une pièce par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par second sachet en PE intérieur scellé ; un second sachet intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; 20 sachets extérieurs par boîte en polyéthylène Correx blanche intérieure revêtue |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Laboratoire |
| Couleur | Blanc |
| Afficher plus |