Learn More
Ansell Voile facial BioClean™ Softflow avec fixation à l’arrière de la tête BFV03
Le voile facial Ansell™ BioClean™ Softflow avec fixation à l’arrière de la tête BFV03 offre un confort à la personne et dispose de coutures soudées par ultrasons et d’une muserolle malléable entièrement fermée.
Marque: Ansell BFV03
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Coutures soudées par ultrasons
- Barrette nasale malléable entièrement fermée
- Peu pelucheux
- Voile : Polyester hydroentangle
- Fixations : Fixations à l’arrière de la tête en polyester tubulaire
- Muserolle : Aluminium avec revêtement en plastique
- Liaison : Polyester hydroenchevêtré blanc
Spécification
Cleanroom Face Mask | |
Non stérile | |
Class 10 (ISO 4) | |
Oui | |
BFV03 | |
280 mm (±5 mm) |
Blanc | |
Fabriqué dans un établissement titulaire de certification ISO9001:2015 ; traité dans un environnement de salle blanche ISO classe 4 certifié NEBB ; échantillonnage et inspection conformément à la norme ISO 2859-3:1994 | |
Oui | |
380 mm (±5 mm) | |
100 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; 20 sachets extérieurs par carton (2000 pièces) |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Entreposer dans un endroit frais et sec (≤40 °°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu