Learn More
Ansell™ BioClean™ Pharma Covers
Ansell™ BioClean™ Pharma Covers with the latex-free elastic provide product protection from environmental impurities during storage, processing, and transportation.
1005.00€ - 2840.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment; Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and PPER 2016/425 Module D |
Couleur | White |
Matériau | Polyethylene |
Quantité | 10 Covers/Inner Bag, 10 Inner Bags/Cs. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16227721
|
Ansell™
BPC-061 |
61 cm |
1005.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16237721
|
Ansell™
BPC-076 |
76 cm |
1760.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16247721
|
Ansell™
BPC-091 |
91 cm |
2840.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Breathable microbial barrier
- Lint-free, moisture and puncture resistant
- IPA resistant coloured thread
- Form fitted
- Fast drying time
- Easy to apply and remove
- Autoclavable at 121 to 127°C
Spécification
Autoclavable | |
White | |
10 Covers/Inner Bag, 10 Inner Bags/Cs. |
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment; Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and PPER 2016/425 Module D | |
Polyethylene |
Trois (3) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.