Learn More
Ansell Gants isolants / RABS stériles en nitrile BioClean™
Les gants stériles BioClean approuvés pour un usage avec des isolateurs et barrières d’accès restreint sont confectionnés à partir d’un matériau nitrile sans accélérateurs présentant des niveaux de relargage particulaire incroyablement faibles et d’excellentes propriétés de dissipation des décharges électrostatiques. Conçus pour les zones de contact avec les produits.
401.00€ - 14770.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D6978 |
---|---|
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 et grade A des BPF de l’UE |
Couleur | Blanc |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Code produit | Marque | Taille du port (impériale) | Taille du port (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du port (impériale) | Taille du port (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17362973
![]() |
Ansell
GGL15NIT59 |
6 in | 15,2 cm | N/A | ||||||
17372973
|
Ansell
GGL20NIT59 |
8 in | 20,3 cm |
467.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
30002925
![]() |
Ansell
GGL20NIT59 |
8 in | 20,3 cm |
10310.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17874308
![]() |
Ansell
GGL10NIT59 |
10 in | 25,4 cm |
10260.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
16894130
|
Ansell
GGL10NIT59 |
10 in | 25,4 cm | N/A | ||||||
16490571
|
Ansell
GGL36NIT59 |
12 po | 30,4 cm |
639.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30002916
![]() |
Ansell
GGL36NIT59 |
12 po | 30,4 cm |
14770.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Produit testé en vertu de la norme ASTM D6978 pour la manipulation de produits chimiothérapeutiques
- Étanchéité totale à l’air testée
- Surface ultra-propre garantissant l’intégrité du produit
- Forme ergonomique réduisant la fatigue des mains
Spécification
ASTM D6978 | |
Blanc | |
Nitrile | |
20 mil | |
Lisse | |
84 cm |
Classe 10/ISO 4 et grade A des BPF de l’UE | |
Oui | |
9,75 | |
0,50 mm | |
33 po |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants isolants / RABS stériles en nitrile BioClean™