Learn More
Ansell Gants isolants / RABS stériles en nitrile BioClean™
Click to view available options
Taille du port (impériale):
10 in
12 po
6 in
8 in
Taille du port (métrique):
15,2 cm
20,3 cm
25,4 cm
30,4 cm
Modèle:
GGL10NIT59
GGL15NIT59
GGL20NIT59
GGL36NIT59
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
Description
- Testés conformément à la norme ASTM D6978-05 pour la manipulation de médicaments chimiques.
- Testés à 100 % contre les fuites d’eau.
- Stérilité entièrement validée avec un niveau garanti de stérilité SAL de 10.
- Leur surface ultra-propre assure la protection du produit.
- Spécialement conçus pour réduire la fatigue au niveau des mains.
- Compatibles avec les autoclaves.
- Lavés et emballés en salle blanche ISO 4.
- Résistants aux PHV, aux IPA et aux désinfectants.
- Disponibles en plusieurs tailles.
- Quelques exemples d’industries dans lesquelles ils peuvent être utilisés : pharmaceutique, laboratoires, matières premières, biotechnologie, traitements stériles, semi-conducteurs
Spécification
Spécification
| ASTM F739 | No |
| Certifications/Conformité | ASTM D6978 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III, EN 421, EN ISO 374-5 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 388:4101X, EN 455 |
| Chlorinated | Oui |
| Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
| Couleur | Blanc |
| Finger Thickness (English) | 24 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.60 mm |
| Hand | Ambidextres |
| Laboratory/Cleanroom Use | Oui |
| Afficher plus |
N/A