Learn More
Ansell Système de gants / manches RABS / isolants en nitrile BioClean™
Code produit. 17312983
Click to view available options
:
Taille 8, 8,5
N/A
Code produit. 17312983
Marque: Ansell GSG10NITXLMA
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
N/A
Le système de manchettes/gants isolants Ansell BioClean™ en nitrile RABS est une manchette en nitrile fixée à un gant de PCP ambidextre de taille 8 (BioClean BFAP) par un anneau de canal et un joint torique
  • La surface ultra-propre assure la protection du produit
  • Inspection complète et test d’étanchéité à l’air (avant d’être guillotinés)
  • Certifications et tests :
    • Fabriqués dans une installation titulaire de l’ISO 9001:2015 et de PPER 2016/425 Module D
    • Conforme à la catégorie 3 - Équipement de protection individuelle de conception complexe, règlement EPI (EU) 2016/425
    • Traité dans un environnement ISO certifié NEBB de classe 4 Respecte les exigences de la norme relative aux gants EN420:2003+A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 et EN421:2010
    • Les propriétés physiques sont conformes à la norme européenne EN455-2:2015 relative aux gants médicaux
    • Testés conformément à la norme de perméation ASTM D6978-05 pour les médicaments cytotoxiques
    • Conviennent au contact avec toutes les denrées alimentaires Règlement (CE) 1935/2004 et (CE) 2023/2006
    • Stérilisés conformément à la norme ISO 11137-1:2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ASTM F739 No
Certifications/Conformité ASTM D6978-05
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Couleur Vert, Blanc
Finger Thickness (English) 4.72 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile, Polychloroprène
Palm Thickness (English) 3.94 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Type de produit Isolator Gloves
Dimensions 8, 8,5
Température (impériale) max. 248°F
Temperature (Metric) Max 120°C
Épaisseur (impériale) 4,7 mil
Épaisseur (métrique) 0,12 mm
À utiliser avec (application) Sciences de la vie
Grip Design Textured Fingers
Modèle GSG10NITXLMA
Taille du port (impériale) de 10 à 12 po
Taille du port (métrique) de 25,4 à 30,5 cm
Séries BIOCLEAN™ GSG10NITXLMA
Température (impériale) min. 14°F
Température (métrique) min. -10°C
Longueur (impériale) 36 po
Longueur (métrique) 91,4 cm
Diamètre (impériale) de la manchette de 10 à 12 po
Diamètre (métrique) de la manchette de 25,4 à 30,5 cm
Afficher plus Afficher moins
N/A