Learn More
Ansell Gants en nitrile pour salles blanches BioClean™ RABS / isolants
Click to view available options
Taille du port (impériale):
10 in
de 12 à 14 po
de 8 à 10 po
Taille du port (métrique):
20,3 à 25,4 cm
25,4 cm
30,5 à 35,6 cm
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
Description
- Testés conformément à l’ASTM D6978-05 pour la manipulation de médicaments chimiques.
- Testés à 100 % contre les fuites d’eau.
- La surface ultra-propre assure la protection du produit.
- Spécialement conçus pour réduire la fatigue des mains.
- Compatibles avec les autoclaves.
- Lavés et emballés dans une salle blanche ISO 4.
- Résistant aux VHP, à l’IPA et aux désinfectants.
Spécification
Spécification
| ASTM F739 | Non |
| Certifications/Conformité | ASTM D6978 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 Partie 2, catégorie III |
| Chlorinated | Oui |
| Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 et grade A des BPF de l’UE |
| Couleur | Blanc |
| Finger Thickness (English) | 24 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,6 mm |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Afficher plus |