Learn More
Ansell Gants en nitrile pour salles blanches BioClean™ RABS / isolants
Click to view available options
Taille du port (impériale):
10 in
de 12 à 14 po
de 8 à 10 po
Taille du port (métrique):
20,3 à 25,4 cm
25,4 cm
30,5 à 35,6 cm
Description
- Testés conformément à l’ASTM D6978-05 pour la manipulation de médicaments chimiques.
- Testés à 100 % contre les fuites d’eau.
- La surface ultra-propre assure la protection du produit.
- Spécialement conçus pour réduire la fatigue des mains.
- Compatibles avec les autoclaves.
- Lavés et emballés dans une salle blanche ISO 4.
- Résistant aux VHP, à l’IPA et aux désinfectants.
Spécification
Spécification
ASTM F739 | Non |
Certifications/Conformité | ASTM D6978 |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 Partie 2, catégorie III |
Chlorinated | Oui |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 et grade A des BPF de l’UE |
Couleur | Blanc |
Finger Thickness (English) | 24 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,6 mm |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Documents
Scientific Resources
Brochures
CE_17322973.pdf
Taille: 181.9 kB
Product Information
Product Guides
CE Certificate
Taille: 181.9 kB
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
23-0549 | Certificat de conformité | 30/11/2023 | CGL10NIT59 |
23-0031 | Certificat de conformité | 30/11/2023 | CGL10NIT59 |
22-0987 | Certificat de conformité | 05/04/2023 | CGL10NIT59 |
21-0218 | Certificat de conformité | 14/12/2022 | CGL10NIT59 |
21-1260 | Certificat de conformité | 14/12/2022 | CGL10NIT59 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants en nitrile pour salles blanches BioClean™ RABS / isolants >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu