Learn More
Nitritex™ Gants stériles en nitrile BioClean Indigo™
Click to view available options
Dimensions:
10
5,5
6,5
7,5
8,5
9
Description
- Résistent à une large gamme de produits chimiques
- Doigts texturés pour une meilleure préhension
- Sans poudre ni latex
- Excellentes propriétés antistatiques
- Manchette à bord roulé
- Emballage EasyTear™ non particulier
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | ISO 9001:2015 et (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006, ASTM D6978-05 |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Couleur | Violet |
Jetable | Oui |
Finition externe | Texturé |
Qualité | BPF de l'UE, classe A |
Hand | Ambidextre |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |