Learn More
Ansell Doublures de gants en nylon de type demi-doigts stériles Bioclean™ S-BGHF
Code produit. 15248308
Click to view available options
:
Taille unique
Avertissement : Aucun gant ne fournit une protection complète contre tous les produits chimiques. Les utilisateurs doivent tester les gants contre les produits chimiques et l’environnement dans lequel ils seront utilisés.
Code produit. 15248308
Marque: Ansell SBGHF
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Avertissement : Aucun gant ne fournit une protection complète contre tous les produits chimiques. Les utilisateurs doivent tester les gants contre les produits chimiques et l’environnement dans lequel ils seront utilisés.
Les doublures de gants sont spécifiquement conçues pour offrir une barrière confortable entre la peau et le gant extérieur. Conviennent pour une utilisation dans des salles blanches de classe 10/ISO 4.
  • Type demi-doigts, pour une sensibilité maximale
  • Offrent une barrière douce entre la peau et le gant
  • Grade A tel que défini dans les BPF de l’UE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Coating Material Sans revêtement
Couleur Blanc
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nylon
Dimensions Universel
Stérilité Stérile
Type de doigt Demi
À utiliser avec (application) Sciences de la vie
Type de manchette de gant À bord roulé
Séries BGHF
Afficher plus Afficher moins
Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.