Learn More
Ansell BioClean - D Sterile Kit S BDKM - Size 2XL
Click to view available options
Type de produit:
Cleanroom Coveralls
Description
- Added features: The BioClean-D Sterile Kit S-BDKM features a disposable coverall, overboots with a slip-resistant sole, a hood and an integrated face mask, delivering head-to-toe personal protection
- Optimized packaging: All garments are presented in a single package, making handling more convenient and minimizing overall packaging waste
- Enhanced fit: The BioClean™ coverall included in this kit is designed with a front zip, elasticated back, cuffs, and ankles, offering a comfortable fit, while thumb loops ensure a secure hold
- Reduced contamination risks: As it is made from CleanTough™ material, which is both lightweight and low-linting, this sterile coverall is ideal for cleanroom use
Spécification
Spécification
Type de produit | Cleanroom Coveralls |
Dimensions | 2X-Large |
Sexe | Unisexe |
Matériau | CleanTough™ |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Elastic at Back |
Type de cheville | Elastic |
Type de manchette | Elastic |
Type de goulot | Capuche |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
23-0956 | Certificat d'irradiation | 18/03/2024 | S-BDKM-XXL |
23-0956 | Certificat de conformité | 18/03/2024 | S-BDKM-XXL |
21-1521 | Certificat de conformité | 15/12/2022 | S-BDKM-XXL |
21-1521 | Certificat de stérilité | 15/12/2022 | S-BDKM-XXL |
21-1520 | Certificat de stérilité | 15/12/2022 | S-BDKM-XXL |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell BioClean - D Sterile Kit S BDKM - Size 2XL >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu