Learn More
Ansell Combinaisons de salle blanche stériles BioClean-D™ avec capuche Code produit.: 15676097
Ajouter au panier
Ansell Combinaisons de salle blanche stériles BioClean-D™ avec capuche
BIOPHARMA
Code produit. 15676097
2XL
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Code produit. 15676097
Marque: Ansell SBDSHXXL
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les combinaisons de salle blanche stériles BioClean-D™ avec capuche comprennent des languettes colorées internes pour indiquer des points de contact sécurisé, des languettes amovibles placées de façon stratégique et une languette amovible.
  • Conformes ISO classe 4 et compatibles grade A tel que défini dans les BPF de l’UE
  • Tissu antistatique, peu pelucheux et durable CleanTough™
  • Languettes de boutons pression à libération rapide pour un enfilage sans contact
  • Élastique au niveau du dos, de la capuche, des poignets et des chevilles
  • Fermeture avant
  • Testés ASTM D6978 05
  • TAMBOUR HELMKE testé
  • Faible taux de particules
  • Niveau garanti de stérilité 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison pour salle blanche
Dimensions 2XL
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de taille Standard
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Hood Type Élastique
Type de bouchon Fermeture éclair
Type de couture Lié, Cousu
Stérilité Stérile
Résistance Chemicals
Revêtement Uncoated
Type de collier Elastic Hooded
Type de dossier Élastique
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, (UE)2016/425, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Certifications / conformité (Europe) (EU)2016/425, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Sans latex Oui
Modèle S-BDSH
Nbre de poches Aucun
Taille (impériale) de la poitrine 45 à 48 po
Taille (métrique) de la poitrine 116-124 cm
Type de manchon Long sleeve with elasticated cuff
À utiliser avec (application) Salle blanche, pharmaceutique, environnements contrôlés, EPI, installations 503B, fabrication, industrielles
Largeur (impériale) de la poitrine 45 to 48 in.
Hauteur (impériale) 6 pi 2 po à 6 pi 4 po
Hauteur (métrique) 188 à 194 cm
Conditionnement One piece aseptically folded per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 20 outer bags per lined carton (20 pieces). Please note: sizes XXXL, XXXXL, 5XL, 6XL, 7XL & 8XL 15 coveralls per carton.
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Afficher plus Afficher moins
  • Nitritex Bioclean-D
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Nitritex Bioclean-D
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot24-3011 Type de certificatCertificat de stérilité Date04/03/2025 Catalog NumberS-BDSH-XXL
Numéro de lot24-2745 Type de certificatCertificat de stérilité Date25/02/2025 Catalog NumberS-BDSH-XXL
Numéro de lot24-2335 Type de certificatCertificat de stérilité Date18/02/2025 Catalog NumberS-BDSH-XXL
Numéro de lot24-3011 Type de certificatCertificat de conformité Date04/03/2025 Catalog NumberS-BDSH-XXL
Numéro de lot24-2745 Type de certificatCertificat de conformité Date25/02/2025 Catalog NumberS-BDSH-XXL
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Combinaisons de salle blanche stériles BioClean-D™ avec capuche >