Learn More
Ansell Combinaisons de salle blanche stériles BioClean-D™ avec capuche
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Description
- Conformes ISO classe 4 et compatibles grade A tel que défini dans les BPF de l’UE
- Tissu antistatique, peu pelucheux et durable CleanTough™
- Languettes de boutons pression à libération rapide pour un enfilage sans contact
- Élastique au niveau du dos, de la capuche, des poignets et des chevilles
- Fermeture avant
- Testés ASTM D6978 05
- TAMBOUR HELMKE testé
- Faible taux de particules
- Niveau garanti de stérilité 10−6
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison pour salle blanche |
Dimensions | XL |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de taille | Standard |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Capuche |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Combinaisons de salle blanche stériles BioClean-D™ avec capuche >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu