Learn More
Ansell Combinaisons de salle blanche stériles BioClean-D™ avec capuche
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Description
- Conformes ISO classe 4 et compatibles grade A tel que défini dans les BPF de l’UE
- Tissu antistatique, peu pelucheux et durable CleanTough™
- Languettes de boutons pression à libération rapide pour un enfilage sans contact
- Élastique au niveau du dos, de la capuche, des poignets et des chevilles
- Fermeture avant
- Testés ASTM D6978 05
- TAMBOUR HELMKE testé
- Faible taux de particules
- Niveau garanti de stérilité 10−6
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison pour salle blanche |
Dimensions | L |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de taille | Standard |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Capuche |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Nitritex Bioclean-D
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
24-3011 | Certificat de stérilité | 04/03/2025 | S-BDSH-L |
24-3008 | Certificat de stérilité | 04/03/2025 | S-BDSH-L |
24-3010 | Certificat de stérilité | 25/02/2025 | S-BDSH-L |
24-3011 | Certificat de conformité | 04/03/2025 | S-BDSH-L |
24-3008 | Certificat de conformité | 04/03/2025 | S-BDSH-L |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Combinaisons de salle blanche stériles BioClean-D™ avec capuche >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu